Få mere at vide
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11478907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478907 1 g 1g
11488907 5 g 5g
11498907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20538.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 151412-12-3 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
2-Fluoro-3-methylbenzylbromid, bruges som et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-3-methylbenzylbromid, bruges som et kemisk og organisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151412-12-3
Molekylær formel C8H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 203.054
MDL nummer MFCD00042470
InChI nøgle DCGWFNZSJBIAKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-3-methyl, acmc-20anvi, 2-fluoro-3-methylbenzylbromide, 2-fluoro-3-methyl-benzylbromide, 2-fluoro-3-methyl benzyl bromide, 3-bromomethyl-2-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene #
PubChem CID 519062
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-fluor-3-methylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Kogepunkt 105°C to 106°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 7473765
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 203.06
Procent renhed 97%