Få mere at vide
2-fluor-3-methylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483047 1 g 1g
15493047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12280.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 315-31-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-31-1
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00042504
InChI nøgle DGNAETGARNTCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-benzoic acid, maybridge1_003142, pubchem1328, fluoro-3-methylbenzoic acid, ksc222a8b, 3-methyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-3-methyl benzoic acid
PubChem CID 2737379
IUPAC navn 2-fluor-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 1 g
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%