Få mere at vide
2-Fluor-3-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 15457648
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457648 25 g 25g
15467648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15457648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61143.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1978-33-2 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1978-33-2
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD06410915
InChI nøgle WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-fluorotoluene, 2-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-methylbenzenamine, 3-amino-2-fluoro-toluene, 2-fluoro-3-methyl-aniline, 2-fluoro-3-methylphenylamine, 2-fluoro-3-aminotoluene, benzenamine, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-phenylamine, pubchem1536
PubChem CID 22734623
IUPAC navn 2-fluor-3-methylanilin
SMIL CC1=C(F)C(N)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methylaniline
Kogepunkt 87 °C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1231988
Formel vægt 125.14
Procent renhed 98%