Få mere at vide
2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352709 5 g 5g
11342709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26729.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103438-88-6
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD03411962
InChI nøgle LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
IUPAC navn 2-fluor-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%