Få mere at vide
2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342709 1 g 1g
11352709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26729.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103438-88-6
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD03411962
InChI nøgle LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
IUPAC navn 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
SMIL COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%