Få mere at vide
2-fluor-3-methoxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 47 °C til 51 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | FC6H3(OCH3)CHO |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 154.14 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.