Få mere at vide
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383107 5 g 5g
11373107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13505.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter
, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82830-49-7
Molekylær formel C8H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 156.156
MDL nummer MFCD00042487
InChI nøgle WNCYZVMZKSOPMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethoxy-2-fluorobenzene, 2,5-dimethoxyfluorobenzene, 2,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,4-dimethoxy, pubchem3050, acmc-209pql, 3-fluoro-1,4-dimethoxybenzene, benzene,2-fluoro-1,4-dimethoxy, 2-fluoranyl-1,4-dimethoxy-benzene, 2-fluorohydroquinone dimethyl ether
PubChem CID 145002
IUPAC navn 2-fluor-1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 23°C to 26°C
Kogepunkt 119°C to 121°C (40 mmHg)
Brydningsindeks 1.5045
Mængde 5 g
Beilstein 6387735
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 156.16
Procent renhed 97%