Få mere at vide
2-fluor[1,1-biphenyl]-4-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722133
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10722133 250 mg 250mg
10551513 1 g 1g
10402304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW05200CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 365-12-8
Molekylær formel C13H8FO2
Molekylvægt (g/mol) 215.20
MDL nummer MFCD00278732
InChI nøgle SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel FC6H4C6H4CO2H
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2'-fluor-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylat
Formel vægt 216.21
Procent renhed 95%