Få mere at vide
2-Ethylphenylhydrazin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30381148
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381148 100 mg
30376557 250 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE926055100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19398-06-2
Molekylær formel C8H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 172.66
SMIL Cl.CCc1ccccc1NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Formel vægt 172.0767