Få mere at vide
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 172.0767 |