Få mere at vide
2-Ethylphenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11482878
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482878 250 g 250g
11462878 10 g 10g
11472878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16853.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 19398-06-2 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19398-06-2
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.20
MDL nummer MFCD00071599
InChI nøgle JHPOWXCLWLEKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hcl, 2-ethylphenylhydrazine, hcl, 1-2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-ethylphenyl-, monohydrochloride, 2-ethylphenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2733209
SMIL CCC1=CC=CC=C1NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼178 °C (dekomponering)
Tæthed 1.21
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3697547
IUPAC navn (2-ethylphenyl)hydrazin
Formel vægt 172.66
Procent renhed 98%