Få mere at vide
2-Ethylphenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼178 °C (dekomponering) |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3697547 |
| IUPAC navn | (2-ethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid |
| Formel vægt | 172.66 |
| Procent renhed | 98% |