missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethylpentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30008048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008048 1 g
30004153 250 mg
18020510 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8180001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20225-24-5
Molekylær formel C7 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Synonym (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-ethylpentanoic acid
SMIL CCCC(CC)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Formel vægt 130.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.