Få mere at vide
2-Ethylhexanal, 96%
Artikelnummer. 11455467
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455467 250 g 250g
11445467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23471.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128,215 g/mol
2-Ethylhexanal bruges som mellemprodukt til kemisk syntese og til fremstilling af lægemidler og lugtende stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 - Ethylhexanal bruges som mellemprodukt til kemisk syntese og til produktion af desinfektionsmidler, lægemidler og lugtstoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Noter
Luftfølsom. Opbevar under kølige, tørre forhold, under godt lukkede forhold. Opbevar det væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-05-7
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00006987
InChI nøgle LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
IUPAC navn 2-ethylhexanal
SMIL CCCCC(CC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanal
Smeltepunkt <-100 °C
Tæthed 0.819
Kogepunkt 163 °C
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Brydningsindeks 1.4155
Mængde 250 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1700556
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 128.21
Procent renhed 97%