Få mere at vide
2-Ethylhexanal, 96%
Artikelnummer. 11445467
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445467 50 g 50g
11455467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23471.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
2-Ethylhexanal bruges som mellemprodukt til kemisk syntese og til fremstilling af lægemidler og lugtende stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethylhexanal bruges som mellemprodukt til kemisk syntese og til fremstilling af desinfektionsmidler, lægemidler og lugtende stoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-05-7
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00006987
InChI nøgle LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
IUPAC navn 2-ethylhexanal
SMIL CCCCC(CC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanal
Smeltepunkt <-100°C
Tæthed 0.819
Kogepunkt 163°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Brydningsindeks 1.4155
Mængde 50 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1700556
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 128.21
Procent renhed 97%