Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexanal |
| Navn note | praksis, 99% |
| Surhed | 8 mg KOH/g maks. |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8195g/mL |
| Kogepunkt | 162,0 °C til 165,0 °C |
| Flammepunkt | 50 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Ethylhexanal
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.