Få mere at vide
2-Ethylhexanal, 96%
Artikelnummer. 10269790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10269790 250 g Glasflaske 250g
10635491 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410092500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-05-7
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.21
MDL nummer MFCD00006987
InChI nøgle LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
IUPAC navn 2-ethylhexanal
SMIL CCCCC(CC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanal
Navn note pract., 99%
Surhed 8mg KOH/g max.
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8195g/mL
Kogepunkt 162.0°C to 165.0°C
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO
Brydningsindeks 1.4145 to 1.4175
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.8195
Opløselighedsinformation Solubility in water: < 0.2g/L (20°C). Other solubilities: misccible with most organic solvents
Formel vægt 128.21
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.