Få mere at vide
2-ethylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376624 1 g Glasflaske 1g
10172034 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-19-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-19-1
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00045838
InChI nøgle CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl, o-ethylbenzoic acid, 2-ethylbenzoicacidethylester, ethylbenzoic acid, pubchem9869, 2-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,2-ethyl, benzoic acid, 2-ethyl, acmc-1ax4g, 2-ethylbenzoic acid
PubChem CID 34170
IUPAC navn 2-ethylbenzoesyre
SMIL CCC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylbenzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62.0°C to 66.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2C6H4COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.