Få mere at vide
2-ethylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15576006 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15576006 25 g 25g
15566006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15576006 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460550250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22927-13-5 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22927-13-5
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD02261766
InChI nøgle NTWBHJYRDKBGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-ethyl, o-ethylbenzaldehyde, 2-ethyl benzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyde, ethylbenzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyd, 6-ethyl benzaldehyde, pubchem3074, acmc-20a49p
PubChem CID 123406
IUPAC navn 2-ethylbenzaldehyd
SMIL CCC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylbenzaldehyde
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 209.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%