Få mere at vide
2-Ethylanthraquinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15874641
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15874641 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15874641 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8219340100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 84-51-5
Smeltepunkt 108.8°C
Tæthed 1.27 g/cm3 at 21°C
MDL nummer MFCD00001237
Mængde 100 g
Synonym 2-Ethylanthraquinone, 2-Ethylanthraquinone
Molekylvægt (g/mol) 236.27