Få mere at vide
2-Ethylanthraquinon, 98%
Artikelnummer. 11317186
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317186 5 g 5g
11327186 100 g 100g
11337186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07206.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84-51-5 | C16H12O2 | 236,27 g/mol
2-Ethylanthraquinon kan anvendes som fotoinitiator for tværbinding eller nedbrydning af polyethylen. Det bruges til at fremstille hydrogenperoxid ved hydrogenering ved hjælp af Pd/polyanilin som katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethylanthraquinon kan bruges som fotoinitiator for tværbinding eller nedbrydning af polyethylen. Det bruges til at fremstille hydrogenperoxid ved hydrogenering ved hjælp af Pd/polyanilin som katalysatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-51-5
Molekylær formel C16H12O2
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD00001237
InChI nøgle SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone
PubChem CID 6772
IUPAC navn 2-ethylanthracen-9,10-dion
SMIL CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylanthraquinone
Smeltepunkt 107 °C til 111 °C
Kogepunkt 180 °C til 190 °C
Flammepunkt >210 °C (410 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 1969873
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%