Få mere at vide
2-Ethylacrolein, tech. 90%, stab. med 50 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 11444887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444887 100 g 100g
11424887 5 g 5g
11434887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21839.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84,12 g/mol
2-ethylacrolein er blevet brugt i total syntese af (± )-tabersonin, Aspidosperma alkaloid og syntese af konjugat med bovint serumalbumin bundet til Tn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Ethylacrolein er blevet
brugt til total syntese af (+/-)-tabersonin, Aspidosperma alkaloid og syntese af konjugat med bovint serumalbumin bundet til Tn.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 922-63-4
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00010129
InChI nøgle GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
IUPAC navn 2-methylidenbutanal
SMIL CCC(=C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylacrolein
Navn note stabiliseret med 50 ppm hydroquinon
Tæthed 0.859
Kogepunkt 92 °C til 93 °C
Flammepunkt 1 °C (34 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4245
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1098378
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 90%
Grad Teknisk