Få mere at vide
2-Ethylacrolein, tech. 90%, stab. med 50 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 11424887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424887 5 g 5g
11434887 25 g 25g
11444887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21839.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84,12 g/mol
2-ethylacrolein er blevet brugt i total syntese af (± )-tabersonin, Aspidosperma alkaloid og syntese af konjugat med bovint serumalbumin bundet til Tn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Ethylacrolein er blevet
brugt til total syntese af (+/-)-tabersonin, Aspidosperma alkaloid og syntese af konjugat med bovint serumalbumin bundet til Tn.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 922-63-4
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00010129
InChI nøgle GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
IUPAC navn 2-methylidenbutanal
SMIL CCC(=C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylacrolein
Navn note stabilized with 50ppm hydroquinone
Tæthed 0.859
Kogepunkt 92°C to 93°C
Flammepunkt 1°C (34°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4245
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1098378
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylacrolein
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylacrylaldehyde