Få mere at vide
2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-4-8(6-9)5-7(2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 130.1358 |