Få mere at vide
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolin, cis + trans, 99%
Beskrivelse
2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan, cis + trans, bruges som smagsstof i fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan, cis + trans, bruges som smagsstof i fødevareindustrien.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane |
| Navn note | Cis + Trans |
| Tæthed | 0.904 |
| Kogepunkt | 117 °C |
| Flammepunkt | 29 °C (84 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.403 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i alkohol. |
| Vis mere |