Få mere at vide
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 98%
Artikelnummer. 10699833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10699833 10 kg Plast tromle 10kg
10317440 500 g Plastflaske 500g
10295970 1 kg Plastflaske 1kg
10512381 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10699833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164650100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-99-6
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00004694
InChI nøgle ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC navn 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL CCC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Surhed 0.002% max. (as formic acid)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56.0°C to 60.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 160°C (0.7 hPa)
Flammepunkt 172°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plast tromle
Lineær formel C2H5C(CH2OH)3
Mængde 10 kg
Beilstein 01, III, 2349
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohols,insoluble in hydrocarbons
Viskositet 157 mPa.s (75°C)
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager