Få mere at vide
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, 98%
Beskrivelse
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol fungerer som en forløber for alkydharpikser, højglansbelægninger og ionbytterharpikser. Det bruges også som en multifunktionel monomer, der anvendes til fremstilling af belægninger, ethoxylerede og propoxylerede trimethylolpropanderivater. Yderligere fungerer det som en byggesten i polymerindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol fungerer som en forløber for alkydharpikser, højglansbelægninger og ionbytterharpikser. Det bruges også som en multifunktionel monomer, der anvendes til fremstilling af belægninger, ethoxylerede og propoxylerede trimethylolpropanderivater. Yderligere fungerer det som en byggesten i polymerindustrien.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol |
| Smeltepunkt | 59 °C til 60 °C |
| Kogepunkt | 296 °C til 298 °C |
| Flammepunkt | 172 °C (341 °F) |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 1698309 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 134.18 |
| Procent renhed | 98% |