Få mere at vide
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 98%
Artikelnummer. 11464404
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464404 500 g 500g
11474404 2500 g 2500g
11484404 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13084.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol fungerer som en forløber for alkydharpikser, højglansbelægninger og ionbytterharpikser. Det bruges også som en multifunktionel monomer, der anvendes til fremstilling af belægninger, ethoxylerede og propoxylerede trimethylolpropanderivater. Yderligere fungerer det som en byggesten i polymerindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol fungerer som en forløber for alkydharpikser, højglansbelægninger og ionbytterharpikser. Det bruges også som en multifunktionel monomer, der anvendes til fremstilling af belægninger, ethoxylerede og propoxylerede trimethylolpropanderivater. Yderligere fungerer det som en byggesten i polymerindustrien.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-99-6
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00004694
InChI nøgle ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC navn 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL CCC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Smeltepunkt 59°C to 60°C
Kogepunkt 296°C to 298°C
Flammepunkt 172°C (341°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1698309
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%