Få mere at vide
2-Ethyl-1-butanol, 99%
Artikelnummer. 11460107
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460107 100 mL 100ml
11470107 500 mL 500ml
11480107 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21026.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-95-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
Det bruges som parfumemiddel i kosmetikindustrien. 2-ethyl-1-butanol bruges til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom nye forgrenede alkylcarbamater, der fungerer som antikonvulsivt middel. Det er også et opløsningsmiddel, der bruges til forskellige organiske syntese, separationsprocesser og ioniske væsker og opløsningsmiddelblandinger til farmaceutiske anvendelser. Det bruges også til at fremstille gennemtrængende olier, korrosionsinhibitorer, blødgørere og parfumer; som rengøringsmiddel til trykte kredsløb; og for at forbedre flowet af maling og lak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et parfumemiddel i kosmetikindustrien. 2-ethyl-1-butanol bruges til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom nye forgrenede alkylcarbamater, der fungerer som antikonvulsivt middel. Det er også et opløsningsmiddel, der bruges til forskellige organiske syntese, separationsprocesser og ioniske væsker og opløsningsmiddelblandinger til farmaceutiske anvendelser. Det bruges også til at fremstille gennemtrængende olier, korrosionsinhibitorer, blødgørere og parfumer; som rengøringsmiddel til trykte kredsløb; og for at forbedre flowet af maling og lak.
Opløselighed Opløseligt i vand (4 mg
/ml ved 25 C), alkohol, ether °og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-95-0
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004744
InChI nøgle TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol
PubChem CID 7358
IUPAC navn 2-ethylbutan-1-ol
SMIL CCC(CC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-butanol
Smeltepunkt -52°C
Kogepunkt 146°C to 148°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1987
Beilstein 1731254
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethyl-1-butanol