Få mere at vide
2-ethoxypyridin-5-boronsyre pinacol ester, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404610
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404610 1 g 1g
11494600 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50137.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1072945-01-7 | Molekylformel: C13H20BNO3 | Molekylvægt: 249,117 g/mol
2-Ethoxypyridin-5-boronsyre pinacolester bruges som råmateriale til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Ethoxypyridin-5-boronsyre pinacolester bruges som råmateriale til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Sparsomt opløselig i vand (0,019 g/L) (25 °C)
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072945-01-7
Molekylær formel C13H20BNO3
Molekylvægt (g/mol) 249.117
MDL nummer MFCD07781182
InChI nøgle GXUHWEZZHFBDFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pubchem20146, 6-ethoxypyridine-3-boronicacidpinacolester, 6-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 24208796
IUPAC navn 2-ethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig i vand (0,019 g/L) (25 °C)
Formel vægt 249.12
Procent renhed 99%