Få mere at vide
2-Ethoxypyridin-3-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11464510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464510 5 g 5g
11454510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50088.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 885278-07-9 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885278-07-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD06804559
InChI nøgle WHEFRNNNELKVRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxynicotinaldehyde, 2-ethoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-ethoxy, 2-ethoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, acmc-20ac3a, 2-ethoxy-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 25067327
IUPAC navn 2-ethoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL CCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%