Få mere at vide
2-Ethoxypyridine-3-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 11345679
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345679 250 mg 250mg
11325679 1 g 1g
11335679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20422.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 854373-97-0 | C7H10BNO3 | 166.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 854373-97-0
Molekylær formel C7H10BNO3
Molekylvægt (g/mol) 166.97
MDL nummer MFCD06201036
InChI nøgle FXUMKSCYKPOZOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxypyridine-3-boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-2-ethoxypyridine, pubchem5119, acmc-209q5z, 2-ethoxypyridine-3-boronicacid, 2-ethoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-ethoxy-pyridin-3-yl-boronic acid
PubChem CID 11309733
IUPAC navn (2-ethoxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL CCOC1=NC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 166.97
Procent renhed 98%