Få mere at vide
2-Ethoxynaphthalene, 99%
Artikelnummer. 11420947
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420947 500 g 500g
11339629 25 g 25g
11410947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23327.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-18-5 | C12H12O | 172.227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-18-5
Molekylær formel C12H12O
Molekylvægt (g/mol) 172.227
MDL nummer MFCD00016808
InChI nøgle GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromelia, naphthalene, 2-ethoxy, neroline, nerolin new, nerolin ii, ethyl 2-naphthyl ether, 2-naphthol ethyl ether, bromelia compound, beta-naphthyl ethyl ether, ethyl beta-naphthyl ether
PubChem CID 7129
IUPAC navn 2-ethoxynaphthalen
SMIL CCOC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxynaphthalene
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Kogepunkt 282°C
Flammepunkt 134°C (273°F)
Mængde 500 g
Beilstein 2042397
Merck Index 14,3752
Formel vægt 172.23
Procent renhed 99%