Få mere at vide
2-Ethoxyethylether, 98+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10713661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713661 500 g Glasflaske 500g
10326940 1 kg Glasflaske 1kg
10090810 2.5 kg Metal tromle 2.5kg
10105253 10 kg Metal tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10713661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117905000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    386.57 DKK / 500g
    Spare 34.43 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-36-7
MDL nummer MFCD00009254
InChI nøgle RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
IUPAC navn 1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethan
SMIL CCOCCOCCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethyl ether
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H18O3
Lineær formel (C2H5OCH2CH2)2O
Brydningsindeks 1,4110 til 1,4130 (20 °C, 589 nm)
Mængde 500 g
Beilstein 01, II, 519
Rester efter fordampning 0,05% maks.
Merck Index 15, 3132
Molekylvægt (g/mol) 162.229
Formel vægt 162.23
Procent renhed ≥98.0%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethyl ether