Få mere at vide
2-Ethoxyethylacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Ethoxyethylacetat bruges som opløsningsmiddel til opløst harpiks, læder, blæk, til formulering af maling, lakker og lakker til industriel brug. Det bruges også til at studere feltevaluering af et passivt mærke til måling af 2-ethoxyethylacetat.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Ethoxyethylacetat bruges som opløsningsmiddel til opløst harpiks, læder, blæk, til formulering af maling, lakker og lakker til industriel brug. Det bruges også til at studere feltevaluering af et passivt mærke til måling af 2-ethoxyethylacetat.
Opløselighed
Opløselig i vand (230g/L).
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyethyl acetate |
| Smeltepunkt | -62 °C |
| Tæthed | 0.975 |
| Kogepunkt | 155 °C til 157 °C |
| Flammepunkt | 52 °C (126 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Lineær formel | CH3CO2CH2CH2OCH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.407 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN1172 |
| Vis mere |