Få mere at vide
2-Ethoxyethyl acetate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420224
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420224 500 mL 500ml
11430224 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13639.AP
Request Bulk or Custom Format
2-Ethoxyethylacetat bruges som solvent-opløsende harpiks, læder, blæk til formulering af maling, lakker og lak til industriel brug. Det bruges også til at studere feltevalueringen af et passivt badge til måling af 2-ethoxyethylacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethoxyethylacetat anvendes som opløsningsmiddelopløsende harpiks, læder, blæk, til formulering af maling, lakker og lak til industriel brug. Det bruges også til at studere feltevalueringen af et passivt badge til måling af 2-ethoxyethylacetat.
Opløselighed
Opløseligt i vand (230g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-15-9
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00009251
InChI nøgle SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
PubChem CID 8095
IUPAC navn 2-ethoxyethylacetat
SMIL CCOCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethyl acetate
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.975
Kogepunkt 155°C to 157°C
Flammepunkt 52°C (126°F)
Lugt Fruit-like
Lineær formel CH3CO2CH2CH2OCH2CH3
Brydningsindeks 1.407
Mængde 500 mL
FN nummer UN1172
Beilstein 1748677
Merck Index 14,3751
Opløselighedsinformation Soluble in water(230g/L).
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥98%