Få mere at vide
2-Ethoxyethyl Acetate, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10111810 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10111810 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0800/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 111-15-9
Smeltepunkt -61°C
Farve Yellow
Kogepunkt 156°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H12O3
MDL nummer MFCD00009251
Mængde 2.5 L
Synonym ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
InChI nøgle SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCCOC(C)=O
IUPAC navn 2-ethoxyethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 132.16
PubChem CID 8095
Formel vægt 132.16g/mol
Fysisk form Liquid