Få mere at vide
2-Ethoxyethanol (Stabilised), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878430
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15878430 2.5 L 2.5 L
15806270 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878430 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008572500
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-80-5
Grad Research
Molekylær formel C2H5OCH2CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Tekniske data
Smeltepunkt −90°C (Lit.)
Tæthed 0.93 g/mL at 25°C
Kogepunkt 135°C
MDL nummer MFCD00002869
Mængde 2.5 L
Synonym 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether