Få mere at vide
2-ethoxyethanol, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7111752 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 15621200
Brand: Honeywell Research Chemicals 128082500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-80-5
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00002869
InChI nøgle ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
SMIL CCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethanol
Navn note Reagent Grade, 99%
CAS Max % 100.0000%
Smeltepunkt -90°C (literature)
Tæthed 0.93 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 136°C
Flammepunkt 40°C
Emballage Glass Bottle
Lineær formel FeCl3
Mængde 500 mL
FN nummer UN1171
Beilstein 1098271
IUPAC navn 2-ethoxyethan-1-ol
Formel vægt 90.12
Procent renhed >98.5%
Grad Reagent