Få mere at vide
2-Ethoxyethanol, reagenskvalitet, 99%, Solstice
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyethanol |
| Navn note | Reagenskvalitet, 99% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Smeltepunkt | -90 °C (litteratur) |
| Tæthed | 0,93 g/ml ved 25 °C (lit.) |
| Kogepunkt | 136 °C |
| Flammepunkt | 40 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | FeCl3 |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Ethoxyethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethoxyethanol