Få mere at vide
2-Ethoxyethanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11498233 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11498233 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498233 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0751/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 110-80-5
Smeltepunkt -100°C
Farve Colorless
pH 7
Kogepunkt 135°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C4H10O2
MDL nummer MFCD00002869
Mængde 500 mL
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
InChI nøgle ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCCO
IUPAC navn 2-ethoxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 90.12
PubChem CID 8076
Dampdensitet 3.1
ChEBI CHEBI:46788
Formel vægt 90.12g/mol
Damptryk 5mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .