Få mere at vide
2-Ethoxyethanol, for analysis
Artikelnummer. 12357163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12357163 1 L 1 L
12367163 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12357163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445760010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-80-5 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-80-5
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00002869
InChI nøgle ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC navn 2-ethoxyethanol
SMIL CCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethanol
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 135.0°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel C2H5OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4100
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.005% max.
Merck Index 15,3803
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskositet 2.08 mPa.s (20°C)
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥98.5% (GC)
Grad Analyse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .