Få mere at vide
2-ethoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463127
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463127 500 mL 500ml
11473127 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16100.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et udbredt opløsningsmiddel til nitrocelluloser og farvestoffer2-Ethoxyethanol er meget brugt som lakfjerner og affedtningsopløsning. Det er et opløsningsmiddel, der bruges til nitrocellulose. Det bruges som en komponent til farvestoffer, blæk, rengøringsmidler, harpiks, maling, affarvningsopløsning til lipoproteiner på polyacrylamidgeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et udbredt opløsningsmiddel til nitrocelluloser og farvestoffer2-Ethoxyethanol er meget brugt som lakfjerner og affedtningsopløsning. Det er et opløsningsmiddel, der bruges til nitrocellulose. Det bruges som en komponent til farvestoffer, blæk, rengøringsmidler, harpiks, maling, affarvningsopløsning til lipoproteiner på polyacrylamidgeler.
Opløselighed
Blandbar med vand, acetone, ethylacetat, benzen, carbontetrachlorid, diethylether, methanol, kulbrinter og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, aluminium, alkalier og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-80-5
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00002869
InChI nøgle ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC navn 2-ethoxyethan-1-ol
SMIL CCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethanol
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.931
Kogepunkt 134°C to 135°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Lugt Ether-like
Lineær formel CH3CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4085
Mængde 500 mL
FN nummer UN1171
Beilstein 1098271
Merck Index 14,3750
Opløselighedsinformation Miscible with water,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether,methanol,hydrocarbons and ethanol.
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.