Få mere at vide
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15602770
Skift visning
Mængde:
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15602770 2 L 2 L
15692760 2 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15602770 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 2563742L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 110-80-5
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00002869
InChI nøgle ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC navn 2-ethoxyethan-1-ol
SMIL CCOCCO
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethanol
Tæthed 0.93g/mL at 25°C
Eksplosionsgrænse 0.14
Flammepunkt 42°C (107.6°F)
Tændingspunkt 460°F
Lineær formel C2H5OCH2CH2OH
Mængde 2 L
FN nummer UN1171
Beilstein 1098271
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 90.12g/mol
Damptryk 3.8mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99%
Grad Sprectrophotometric
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.