Få mere at vide
2-Ethoxyethanol, reagenskvalitet, 99%, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyethanol |
| CAS | 110-80-5 |
| Tæthed | 0,93 g/ml ved 25 °C |
| Eksplosionsgrænse | 0.14 |
| Flammepunkt | 42 °C (107,6 °F) |
| Tændingspunkt | 460 °F |
| Molekylær formel | C4H10O2 |
| Lineær formel | C2H5OCH2CH2OH |
| MDL nummer | MFCD00002869 |
| Mængde | 25 L |
| Vis mere |