Få mere at vide
2-Ethoxybenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11452847
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452847 25 g 25g
11462847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15477.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71672-75-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2-Ethoxybenzylalkohol undergår acetylering med eddikesyreanhydrid over zeolit for at give O-acetyleret produkt. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethoxybenzylalkohol undergår acetylering med eddikesyreanhydrid over zeolit for at give O-acetyleret produkt. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71672-75-8
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00004616
InChI nøgle ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxyphenyl methanol, 2-ethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-ethoxy, o-ethoxybenzyl alcohol, ethyl ether of saligenin, 2-ethoxybenzylalcohol, 2-ethoxybenzenemethanol, benzyl alcohol, o-ethoxy, benzenemethanol, 2-ethoxy-9ci, acmc-1bgrn
PubChem CID 51381
IUPAC navn (2-ethoxyphenyl)methanol
SMIL CCOC1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzyl alcohol
Tæthed 1.074
Kogepunkt 263°C to 265°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 25 g
Beilstein 2555374
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%