Få mere at vide
2-Ethoxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11417816
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417816 25 g 25g
11427816 100 g 100g
11437816 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14758.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-11-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2-Ethoxybenzoesyre anvendes i termisk inducerede opløsningsmiddelfri reaktioner af triphenylbismut med en række thioler og carboxylsyrer. Det tjener som en aktiv komponent i dental cement. Yderligere forhindrer det indtrængen af rodkanalpatogener i periapikale områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethoxybenzoesyre bruges i termisk inducerede opløsningsmiddelfri reaktioner af triphenylbismut med en række thioler og carboxylsyrer. Det tjener som en aktiv komponent i dental cement. Yderligere forhindrer det indtrængen af rodkanalpatogener i periapikale områder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-11-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002438
InChI nøgle XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-ethoxy, benzoic acid, o-ethoxy, o-ethylsalicylic acid, benzoic acid, ethoxy, 2'-carboxyphenetole, 2-ethoxy benzoic acid, 2-ethoxy-benzoic acid, pubchem20122, ortho-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 67252
IUPAC navn 2-ethoxybenzoesyre
SMIL CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.105
Kogepunkt 174°C to 175°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.541
Mængde 25 g
Beilstein 2691039
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%