Få mere at vide
2-Ethoxybenzamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402349 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1428
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 2-Ethoxybenzamide is widely used as an antipyretic anodyne.
2-Ethoxybenzamide is widely used as an antipyretic anodyne.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzamide
CAS 938-73-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 1 g
Synonym Ethenzamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (284.52 mM)
SMIL O=C(N)C1=CC=CC=C1OCC
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Fysisk form Solid