Få mere at vide
2-Ethoxybenzaldehyd, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxybenzaldehyde |
| Tæthed | 1.077 |
| Kogepunkt | 249 °C |
| Flammepunkt | 91 °C (195 °F) |
| Brydningsindeks | 1.543 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1937270 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | ≥97% |