Få mere at vide
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid |
| CAS | 3251-30-7 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2-(2-ethoxyphenoxy)- (ACI), 2-(2-Ethoxyphenoxy)acetic acid (ACI), Acetic acid, (2-ethoxyphenoxy)- (9CI), Acetic acid, (o-ethoxyphenoxy)- (7CI, 8CI), (2-Ethoxyphenoxy)acetic acid, NSC 522101 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-2-13-8-5-3-4-6-9(8)14-7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOc1ccccc1OCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |